Learn More
Witeg™ Abdampfschale, Kalknatronglas
Verwenden Sie die Witeg™ Abdampfschale aus Natronglas zum Verdampfen von Lösungsmittel, insbesondere für kleine Probenmengen.
Marke: Witeg™ 5 600 090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Uhrglasform
- Dünnes Glas
- Feuerpolierter Rand
- Natriumglas
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Abdampfschale | |
90 mm |
Rund | |
Poliert |