Learn More
DWK Life Sciences Glaskasten, aus Kalk-Soda-Glas, zur Aufnahme des Färbegestells 21 317 00 03
Der Färbekasten dient zur Aufnahme einer Färbelösung, in der Objektträger mit Zellkulturen eingefärbt werden können. Bei dieser Bauform ist ein Gestell zur Aufnahme der Objektträger notwendig.
Marke: DWK Life Sciences 233180005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.21000kg
Beschreibung
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbetrog befüllt mit einer entsprechenden Färbelösung eingefärbt werden.- Zur Aufnahme eines Färbegestells
- Zum Färben oder als TLC-Entwicklungskammer verwendbar
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Färbung; Manuelles Färbeverfahren; Färbung histologischer und zytologischer Proben | |
108 mm | |
70 mm |
Kalknatronglas | |
10 St./Packung | |
90 mm |