Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Hergestellt aus Kalknatronglas, leichtwandig. Die Fisherbrand™ leichtwandigen Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Marke:  Fisherbrand™
.82 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.59300kg
Artikelnummer. 15892265
  • 8.24 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen moderate Erwärmung
  • Geringes Gewicht
  • Entspricht ISO 4142