Learn More
Sodium 2-(4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31026874
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31026874 500 g
31014199 25 g
31025058 100 g
31017000 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31026874 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD148266500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2-(4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulfonate
CAS 10010-67-0
Summenformel C8H17N2NaO6S2
MDL-Nummer MFCD00065472
Menge 500 g
SMILES O=S(CCN1CCN(CCS(=O)([O-])=O)CC1)(O)=O.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 324.35
Reinheit (%) 98%