missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium 2,4-Dimethylbenzenesulfonate Monohydrate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31086842
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31086842 100 g
31078191 25 g
31083336 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31086842 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00803976100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium 2,4-Dimethylbenzenesulfonate Monohydrate
CAS 142063-30-7
Summenformel C8H11NaO4S
MDL-Nummer MFCD15071080
Menge 100 g
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1C)([O-])=O.[H]O[H].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.