Learn More
Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulfonate, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulfonate |
| CAS | 6362-79-4 |
| Summenformel | C8H5NaO7S |
| MDL-Nummer | MFCD00007495 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | O=S(C1=CC(C(O)=O)=CC(C(O)=O)=C1)([O-])=O.[Na+] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.18 |
| Reinheit (%) | 97% |