Learn More
Natrium-3-Mercapto-1-Propansulfonat (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30428481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428481 100 g
30416065 25 g
30410130 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS808783100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17636-10-1
Summenformel C3H7NaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 178.21
Synonym 3-Mercapto-1-propanesulfonic Acid monosodium Salt, 3-Mercaptopropanesulfonic Acid, Sodium Salt, Asta 7100, MPS, Sodium 3-mercapto-1-propanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropanesulfonate, Sodium 3-mercaptopropylsulfonate, Sodium gamma-mercaptopropanesulfonate
IUPAC-Name Natrium; 3-Sulfanylpropan-1-Sulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-Mercapto-1-propanesulfonate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formelmasse 177.9734