Learn More
Natrium-3-Nitrobenzoat, 94 %, kann bis zu ca. 10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302407 100 g 100 Gramm
11312407 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10028.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 827-95-2 | C7H4NNaO4 | 189.10 g/mol
Sodium 3-nitrobenzoate is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-3-Nitrobenzoat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-95-2
Summenformel C7H4NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.10
MDL-Nummer MFCD00150535,MFCD00051097
InChI-Schlüssel MUADFEZFSKAZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzoate, 3-nitrobenzoic acid sodium salt, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-i1eq837b3j, m-nitrobenzoic acid sodium salt, sodium m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, sodium salt 1:1, 3-nitrobenzoic acid, sodium salt, acmc-209pqe, dsstox_cid_24733
PubChem CID 70014
IUPAC-Name Natrium;3-nitrobenzoat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt >300°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten
Menge 100 g
Beilstein 4166479
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 189.1
Reinheit (%) 94%