Learn More
Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), BLD Pharm™
Artikelnummer. 31099684
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31099684 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31099684 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD15053125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate)
CAS 632-69-9
Summenformel C20H2Cl4I4Na2O5
MDL-Nummer MFCD00151169
Menge 25 g
SMILES O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=C(I)C([O-])=C4I)C(I)=C([O-])C(I)=C3)C5=C1C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C5Cl.[Na+].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 1017.64