Learn More
Natrium 4-Aminohippurathydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022840
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11422438 5 g 5 Gramm
11432438 25 g 25 Gramm
11442438 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11422438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15775.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 206658-83-5 | C9H10N2NaO3+ | 217.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206658-83-5
Summenformel C9H10N2NaO3+
Molekulargewicht (g/mol) 217.18
MDL-Nummer MFCD00150723
InChI-Schlüssel UNZMYCAEMNVPHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminohippurate sodium
PubChem CID 57465078
IUPAC-Name Natrium;2-[(4-aminobenzoyl)amino]Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 4-aminohippurate hydrate
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 5 g
Formelmasse 216.17 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%