Learn More
Natrium 4-Aminosalicylat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486389 25 g 25 Gramm
15496389 100 g 100 Gramm
15406399 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64449.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6018-19-5 | C7H10NNaO5 | 211.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6018-19-5
Summenformel C7H10NNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.149
MDL-Nummer MFCD00151044
InChI-Schlüssel GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
IUPAC-Name Natrium;4-amino-2-hydroxybenzoat;dihydrat
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Schmelzpunkt 250°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 211.14 (175.12ahy)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver