Learn More
Sodium 4-pentynoate, MedChemExpress
Beschreibung
Sodium 4-pentynoate is a alkynylacetate analogue, can be metabolically incorporated onto cellular proteins through biosynthetic mechanisms for profiling of acetylated proteins in diverse cell types.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 4-pentynoate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 101917-30-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C5H5NaO2 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (832.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (138.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C#CCCC(O[Na])=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.08 |
| Mehr anzeigen |