Learn More
Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate, 85%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31106843
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31106843 100 g
31102749 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31106843 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD149590100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
CAS 6358-69-6
Summenformel C16H7Na3O10S3
MDL-Nummer MFCD00037575
Menge 100 g
SMILES O=S(C1=C(C2=C34)C=CC4=C(O)C=C(S(=O)([O-])=O)C3=CC=C2C(S(=O)([O-])=O)=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 524.39
Reinheit (%) 85%