Learn More
Natriumacetat, Trihydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
180.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Beschreibung
- Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumacetat |
Namenshinweis | Trihydrat |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 136.08 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.45 kg |