missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumbis(2-Methoxyethoxy)aluminiumhydrid, 70 % w/w in Toluol., Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021096
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
22722-98-1
C6H16AlNaO4
MFCD00011631
Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
22722-98-1
C6H16AlNaO4
MFCD00011631
Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate

Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride acts as a reducing agent in organic synthesis. It is used to prepare azoxyarenes, azoarenes and hydroazoarenes from nitroarenes. It plays an important role for the conversion of aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acyl halides and anhydrides to primary alcohols. It is also employed in hydroaluminate alkenes and alkynes. It is utilized in the reduction of lactones and epoxides into diols. Further, it serves as a methylation reagent for aryl-activated compounds. In addition to this, it is involved in the reduction of amides, nitriles and amines to the corresponding amines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natriumbis(2-Methoxyethoxy)Aluminiumhydrid wirkt als Reduktionsmittel in der organischen Synthese. Wird zur Herstellung von Azoxyarenen, Azoarenen und Hydroazoarenen aus Nitroarenen verwendet. Spielt eine wichtige Rolle für die Umwandlung von Aldehyden, Ketonen, Carbonsäuren, Estern, Acylhalogeniden und Anhydriden in primäre Alkohole. Wird auch in Hydroaluminat-Alkenen und Alkynen eingesetzt. Wird bei der Reduktion von Lactonen und Epoxiden zu Diolen eingesetzt. Dient darüber hinaus als Methylierungsreagenz für arylaktivierte Verbindungen und ist an der Reduktion von Amiden, Nitrilen und Aminen auf die entsprechenden Amine beteiligt.

Löslichkeit
Mischbar mit aromatischen Kohlenwasserstoffen, Äther, Tetrahydrofuran, Dimethylether und Dimethylformamid. Unmischbar mit aliphatischen Kohlenwasserstoffen.

Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Wasser, Oxidationsmitteln und brennbaren Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride
Dichte 1.02
Flammpunkt 4°C (39°F)
Strukturformel NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
Menge 50 g
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8565
Löslichkeitsinformationen Miscible with aromatic hydrocarbons,ether,tetrahydrofuran,dimethyl ether and dimethylformamide. Immiscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 202.16

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'