Learn More
Natriummetabisulfit, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium metabisulfite |
Schmelzpunkt | 150.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Na2S2O5 |
Merck Index | 15, 8724 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol |
Formelmasse | 190.1 |
Reinheit (%) | ≥58.5% (SO2) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium metabisulfite
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.