Learn More
Natriumborhydrid, TRC
Artikelnummer. 30410162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410162 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30410162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS614900250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Borohydride
CAS 16940-66-2
Menge 250 g
Summenformel BH4Na
Synonym Tetrahydroborate(1-) Sodium, Borol, Colorstrip 2000, Hidkitex DF, Hydrifin, Sodium Borohydrate, Sodium Borohydride, Sodium Borohydride, NaBH4, Sodium Hydroborate, Sodium Tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate, Sodium Tetrahydroborate(1-), VenMet
InChI-Formel InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
SMILES [BH4-].[Na+]
IUPAC-Name Natriumboranid
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
Formelmasse 38.0304