Learn More
Thermo Scientific™ Sodium cacodylate, 0.1M buffer soln., pH 7.0
Artikelnummer. 16626172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16626172 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16626172 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J60344.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 6131-99-3 | C2H6AsNaO2 | 159.98 g/mol
Sodium cacodylate,is used as an arsinate compound for proteomics research. It is used as a buffer in electron microscopy.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-99-3
Summenformel C2H6AsNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.98
MDL-Nummer MFCD00149079
InChI-Schlüssel IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name sodium dimethylarsinate
SMILES [Na+].C[As](C)([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL