Learn More
Natriumchlorat, ACS, 99.0 % min., Alfa Aesar™
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Unlösliche Stoffe 0.005 %, BrO3 0.015 %, Cl 0.005 %, SO4 0.001 %, Schwermetalle (als Pb) 0.001 %, Fe 5 ppm, Ca 0.002 %, Mg 0.002 %, K 0.01 %
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044408.36
Menge 500g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11458600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.90 €
    95.50 € / 500 Gramm
    Sparen 1.40 €
    1% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7775-09-9
106.44
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
Natrium; Chlorat
ClNaO3
MFCD00003479
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CHEBI:65242
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Sodium chlorate
7775-09-9
99% min.
MFCD00003479
Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
106.44
CHEBI:65242
ACS
2.5 g/cm3 at 20°C
For analysis ACS
500g
ClNaO3
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Natrium; Chlorat
516902
106.45
Odorless
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation