Learn More
Natriumchlorat, ACS, 99.0 % min., Alfa Aesar™
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Unlösliche Stoffe 0.005 %, BrO3 0.015 %, Cl 0.005 %, SO4 0.001 %, Schwermetalle (als Pb) 0.001 %, Fe 5 ppm, Ca 0.002 %, Mg 0.002 %, K 0.01 %
46.30 € - 296.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 7775-09-9 |
|---|---|
| Summenformel | ClNaO3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.44 |
| MDL-Nummer | MFCD00003479 |
| InChI-Schlüssel | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| PubChem CID | 516902 |
| ChEBI | CHEBI:65242 |
| IUPAC-Name | Natrium; Chlorat |
| SMILES | [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11448600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.22 |
100g |
46.30 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11458600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.36 |
500g |
96.90 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11468600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.A3 |
296.00 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Spezifikation
| Sodium chlorate | |
| 7775-09-9 | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| Natrium; Chlorat | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Odorless |
| For analysis ACS | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| ACS | |
| 2.5 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Sodium chlorate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorate