Learn More
Natriumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 1461.0°C |
Chemischer Name oder Material | Sodium chloride |
Schmelzpunkt | 801.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 8.0 (5%, H<2O, at 20°C) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | NaCl |
Fieser | 13,280 |
Merck Index | 15, 8734 |