Learn More
Natriumzitratdihydrat (kleine, farblose Granulate), Fisher BioReagents
Catalog Number 10787024
25.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
6132-04-3, 68-04-2
C6H9Na3O9
294.10
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
71474
CHEBI:32142
Trinatrium;-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
6132-04-3, 68-04-2
C6H9Na3O9
294.10
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
71474
CHEBI:32142
Trinatrium;-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Natriumzitratdihydrat (kleine, farblose Granulate)
Natriumcitrat wird hauptsächlich für die Herstellung von SSC-Puffer in Southern-Übertragungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium Citrate Dihydrate
Hinweise zur Zersetzung >230°C
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 101.0 %
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 kg
Merck Index 15, 8737
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Formelmasse 294.09
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Physikalische Form Fest