Learn More
Natriumhippurat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081659
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11429243
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11723.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 532-94-5 | C9H8NNaO3 | 201.157 g/mol
It may be a useful urinary biomarker for certain cancers such as gastric cancer and oxidative stress.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann ein nützlicher Urin-Biomarker für bestimmte Krebsarten wie Magenkrebs sowie oxidativen Stress sein.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-94-5
Summenformel C9H8NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.157
MDL-Nummer MFCD00002693
InChI-Schlüssel ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt
PubChem CID 516953
IUPAC-Name Natrium;2-benzamidoacetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hippurate
Prozentgehaltsbereich 96%
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 201.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Lump/Pulver