Learn More
Natriumthiosulfatlösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, weißes Ätzmittel, Natriumhydroxid-Lösung, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Natron, Ätzmittel, Natronlauge, Ascarit, Ätznatron, Aetznatron, Natriumhydroxid na oh, 6 Ampullen, > 100 °C, CHEBI:32145, nicht bestimmt, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Hydroxid, -10 °C
Marke: Fisher Chemical J/7620C/90
89.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 1310-73-2 Netto-Gewicht : 0.94000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, weißes Ätzmittel, Natriumhydroxid-Lösung, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Natron, Ätzmittel, Natronlauge, Ascarit, Ätznatron, Aetznatron, Natriumhydroxid na oh, 6 Ampullen, > 100 °C, CHEBI:32145, nicht bestimmt, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Hydroxid, -10 °C
Spezifikation
12 | |
1310-73-2 | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
Ampulle | |
14mmHg |
>100°C | |
-10°C | |
3548 | |
6 Ampules | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
> 1.0 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydroxide 1M solution (10M concentrate ampoules)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide