Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation gemäß Ph. Eur., Bp, Fisher Chemical™
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Natriumhydroxidlösung, Ascarit, Aetznatron, Soda, Natriumhydrat, Natronlauge, Natronlauge, Natronlauge na OH, Natriumhydroxid, weiß ätzend, Soda, ätzend, 1 l, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Hydroxid, 3548, 39.997
Marke: Fisher Chemical J/7620/15
25.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 1310-73-2 Netto-Gewicht : 1.04000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Natriumhydroxidlösung, Ascarit, Aetznatron, Soda, Natriumhydrat, Natronlauge, Natronlauge, Natronlauge na OH, Natriumhydroxid, weiß ätzend, Soda, ätzend, 1 l, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Hydroxid, 3548, 39.997
Gebrauchsfertig, für die Volumenanalyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BPSpezifikation
Farblos | |
1310-73-2 | |
3548 | |
1 l | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
23 und 20 |
100 °C | |
HNaO | |
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
HDPE-Kunststoffflasche | |
Flüssig |