Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 45%, Carl Roth™
Artikelnummer. 10184323
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10184323
Marke: Carl Roth 0993.1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.