Learn More
Alfa Aesar™ Natriummetaborat-Tetrahydrat, tech.
48.72 € - 105.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10555-76-7 |
---|---|
Summenformel | BH8NaO6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 137.858 |
MDL-Nummer | MFCD00149205 |
InChI-Schlüssel | JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate |
PubChem CID | 23694267 |
IUPAC-Name | Natrium; Oxido(oxo)bor; Tetrahydrat |
SMILES | B(=O)[O-].O.O.O.O.[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11324267
|
Alfa Aesar™
036736.A1 |
1kg |
48.72 €
1 Kilogramm |
Auf Lager, versandfertig: 2 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11314267
|
Alfa Aesar™
036736.A7 |
5kg |
105.00 €
5 Kilogramm |
Auf Lager, versandfertig: 1 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
10555-76-7 | |
137.858 | |
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N | |
23694267 | |
B(=O)[O-].O.O.O.O.[Na+] |
BH8NaO6 | |
MFCD00149205 | |
sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate | |
Natrium; Oxido(oxo)bor; Tetrahydrat |
Spezifikation
Sodium metaborate tetrahydrate | |
BH8NaO6 | |
sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate | |
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium; Oxido(oxo)bor; Tetrahydrat | |
23694267 | |
Kristallin | |
−8 Mesh | |
1kg |
10555-76-7 | |
MFCD00149205 | |
Soluble in water. | |
B(=O)[O-].O.O.O.O.[Na+] | |
137.858 | |
137.86 (65.80 Anhydrous) | |
Eigenschaften | |
~53°C (decomposition) |