Learn More
Sodium naphthalene-1,6-disulfonate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30803821
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30803821 25 g
30786253 100 g
30792739 500 g
30795886 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30803821 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1255025g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium naphthalene-1,6-disulfonate
CAS 1655-43-2
Summenformel C10H6Na2O6S2
MDL-Nummer MFCD00021522
Menge 25 g
SMILES O=S(C1=C2C=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=CC=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 332.26
Reinheit (%) 97%