missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium naphthalene-1-sulfonate, 85%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31092089
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31092089 1 kg
31079267 25 g
31091435 500 g
31089802 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31092089 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD126101000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium naphthalene-1-sulfonate
CAS 130-14-3
Summenformel C10H7NaO3S
MDL-Nummer MFCD00064964
Menge 1 kg
SMILES O=S(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)([O-])=O.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 230.22
Reinheit (%) 85%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.