Learn More
Natriumoctanoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475513 100 g 100 Gramm
11485513 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475513 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13451.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumoctanoat kann als Proteinstabilisator für Moleküle wie Albumin und Fibrinogen unter Bedingungen wie der Heißsterilisation verwendet werden. Wird auch für die Blutplasma-Fraktionierung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1984-06-1
MDL-Nummer MFCD00058511
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium octanoate
Schmelzpunkt >300°C
Summenformel C7H4BrNS
Menge 100 g
Beilstein 3597723
Synonym 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
IUPAC-Name 1-brom-4-isothiocyanatbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
PubChem CID 16133
Formelmasse 166.2
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium octanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium caprylate