Learn More
Sodium orthovanadate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16491188 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16491188 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYD0852
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium orthovanadate
CAS 13721-39-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel Na3O4V
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 8.33 mg/mL (45.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES [O].[Na].[V]
Molekulargewicht (g/mol) 183.91
Formelmasse 183.91
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease