Learn More
Natriumphenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441597 250 g 250 Gramm
11431597 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25002.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 139-02-6 | C6H5NaO | 116.10 g/mol
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumphenoxid wird als Vorläufer von Arylethern verwendet und ist an der Herstellung von Phenylethern und Metallphenolaten beteiligt. Es dient als Antiseptikum und wird bei der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Stark wasserlöslich, löslich in AlkoholLöslich in Wasser, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-02-6
Summenformel C6H5NaO
Molekulargewicht (g/mol) 116.10
MDL-Nummer MFCD00013134
InChI-Schlüssel NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
PubChem CID 4445035
ChEBI CHEBI:52476
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phenoxide
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Phenol-like
Strukturformel C6H5ONa
Menge 250 g
UN-Nummer UN2905
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,soluble in alcoholSoluble in water,acetone and alcohol.
IUPAC-Name Natriumbenzolat
Formelmasse 116.09
Reinheit (%) 98%