Learn More
Natriumphenoxid, TRC
Artikelnummer. 30423493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423493 1 g 1 Gramm
30424508 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423493 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2244351G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-02-6
Summenformel C6H5ONa
Molekulargewicht (g/mol) 116.09
Synonym Phenol, sodium salt (1:1) (ACI), Phenol, sodium salt (8CI, 9CI), Sodium phenoxide (6CI), Phenol sodium, Sodium carbolate, Sodium phenate, Sodium phenolate, Sodium phenylate
IUPAC-Name sodium;phenoxid
SMILES [Na+].[O-]c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phenoxide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Formelmasse 116.0238