Learn More
Natriumphosphat, tribasisch, Dodecahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate |
Schmelzpunkt | 75.0°C |
Menge | 25 kg |
Strukturformel | Na3PO4·12H2O |
Merck Index | 15,8792 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formelmasse | 380.13 |
Güte | Extrarein |
Verpackung | Fibertrommel |
Relative Dichte | 1.62 |