Learn More
Natriumsulfat, +99 %, zur Analyse, Pulver, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | >1700.0 °C |
Chemischer Name oder Material | Natriumsulfat |
Schmelzpunkt | 884.0 °C |
Namenshinweis | 99 %, p.a. |
Farbe | Weiß |
pH | 5 bis 8 (5%ige Lösung bei 20 °C) |
Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+ % |
Strukturformel | Na2SO4 |