Learn More
Natriumsulfat wasserfrei, mind. .99 %, 12 bis 60 Mesh, granular, ULTRA RESI-ANALYZED, ACS-Reagenz, J.T.Baker™
99.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Verpackung:
Ausgekleidete Fasertrommel
Glasflasche
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumsulfat |
Namenshinweis | Anhydrisch |
pH | 5.2 bis 9.2 |
Physikalische Form | granular |
Menge | 500 g |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien |
IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfat |
Formelmasse | 142.04 |
Güte | ACS-Reagenz |
Glühverlust | Max. 0.5 % |