Learn More
Sodium sulphate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
215.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Spezifikation
Siedepunkt | 1429°C (1013 hPa) |
Schmelzpunkt | 888°C |
pH | 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.0% |
Glühverlust | max. 0.5% |
Verpackung | Kunststoffflasche für Feststoffe |
Dichte | 2.7 g/cm³ (20°C) |