Learn More
Natriumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082111
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
13755-29-8
BF4Na
109.79
MFCD00003515
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
4343483
Natrium; Tetrafluorborat
[Na+].F[B-](F)(F)F
13755-29-8
BF4Na
109.79
MFCD00003515
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
4343483
Natrium; Tetrafluorborat
[Na+].F[B-](F)(F)F
Sodium tetrafluoroborate is used in fluxes, metal finishing and in plating circuits. It is used as a starting material in the preparation of ionic liquids as well as boron trifluoride. It acts as an efficient catalyst for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtetrafluorborat wird in Flussmitteln, bei der Metallverarbeitung und bei der Schaltkreisbeschichtung verwendet. Es wird als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von ionischen Flüssigkeiten sowie Bortrifluorid verwendet. Es dient als effizienter Katalysator für die Synthese von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-onen und Thioketonen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 384°C (dec.)
Menge 100 g
Strukturformel NaBF4
Merck Index 14,8617
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 109.79
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.47
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.