Learn More
Natriumtetrakis[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]Borat, 97 %, kann 1–5 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475125 1 g 1 Gramm
15485125 5 g 5 Gramm
15495125 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30014.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat, 97 %, C32H12BF24Na, CAS-Nummer 79060-88-1
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate is a lipophilic additive of tetraphenylborate and it is used for solvent extraction of cations and solvent polymeric membrane electrodes and optodes. It is also used as an anionic phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtetrakis[3,5-bis(Trifluormethyl)phenyl]borat ist ein lipophiler Zusatz von Tetraphenylborat und wird für die Lösungsmittelextraktion von Kationen und lösemittelhaltige, polymere Membranelektroden und Optoden verwendet. Es wird auch als anionischer Phasentransferkatalysator verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79060-88-1
Summenformel C32H12BF24Na
Molekulargewicht (g/mol) 886.209
MDL-Nummer MFCD00043323
InChI-Schlüssel LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate, nabarf, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranuide, sodium2-sulfonatoethylmethacrylate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bor, sodium tetrakis 3,5-bis-trifluoromethylphenyl borate, sodiotetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boron v, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-borate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23681909
IUPAC-Name Natrium;tetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]boranuid
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Schmelzpunkt 310°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann 1 bis 5 % Wasser enthalten
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 886.2
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, may contain 1-5% water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.