Learn More
Natrium-tetrakis(4-fluorphenyl)borat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492366 1 g 1 Gramm
15412376 250 mg 250 Milligramm
15402376 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55952.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 207683-22-5 | C24H20BF4NaO2 | 450.215 g/mol
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtetrakis(4-fluorphenyl)Boratdihydrat wird als Reagenz für die Zweiphasen-Titration von nichtionischen Tensiden in Gegenwart von anionischen Tensiden verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207683-22-5
Summenformel C24H20BF4NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 450.215
MDL-Nummer MFCD00149598
InChI-Schlüssel MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, cesibor, tetrakis 4-fluorophenyl boron sodium, sodium tetrakis 4-fluorophenyl boranuide dihydrate, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate nt, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, selectophore tm
PubChem CID 45073643
IUPAC-Name sodium;tetrakis(4-Fluorphenyl)boranuid;dihydrat
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(C2=CC=C(C=C2)F)(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Menge 1 g
Beilstein 4285808
Formelmasse 450.21 (414.18 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.