Learn More
Natriumthiosulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium thiosulfate |
Schmelzpunkt | 48.0°C |
pH | 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.) |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Iodimetry) |
Strukturformel | Na2S2O3 |
Merck Index | 15,8821 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
IUPAC-Name | Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan |
Formelmasse | 158.1 |