Learn More
Sofosbuvir impurity G, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481238
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481238 5 mg 5 Milligramm
16462459 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481238 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYI0408
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress Sofosbuvir impurity G, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity G, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sofosbuvir impurity G
CAS 1337482-15-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H29FN3O9P
Menge 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(O[C@H]1[C@](F)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1CO)OC3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 529.45
Formelmasse 529.45
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus