Learn More
Sofosbuvir impurity H, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472469
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16472469 1 mg 1 Milligramm
16411258 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472469 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYI0938
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sofosbuvir impurity H, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity H, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sofosbuvir impurity H
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H33FN3O10P
Menge 1 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@](F)(C)[C@H](N3C=CC(NC3=O)=O)O1)OC4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 633.56
Formelmasse 633.56
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus