Learn More
Sofosbuvir impurity K, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421248
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16421248 5 mg 5 Milligramm
16402469 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16421248 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYI0515
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Sofosbuvir impurity K, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sofosbuvir impurity K
CAS 1496552-51-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H29ClN3O9P
Menge 5 mg
SMILES O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](Cl)(C)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 545.91
Formelmasse 545.91
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus