Learn More
Sofosbuvir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496616
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16496616 100 mg -
16492407 50 mg -
16456288 10 mg -
16411756 500 mg -
16408877 5 mg -
16401469 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16496616 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15005
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H29FN3O9P
Menge 100 mg
Synonym GS-7977 PSI-7977
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (188.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (47.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 529.45
Formelmasse 529.45
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus