Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention im Klappdeckelgestell
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
60.40 € - 78.70 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Aufklappbares Gestell |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11515494
|
Thermo Scientific™
3721-05-HR |
20 l, ohne Filter, steril, Scharniergestell | 20 μl | Rot |
78.70 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11575464
|
Thermo Scientific™
3722-05-HR |
20 l, ohne Filter, nicht steril, Scharniergestell | 20 μl | Rot |
66.25 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11545494
|
Thermo Scientific™
3751-05-HR |
200 l, ohne Filter, steril, Scharniergestell | 200 μl | Grün |
74.40 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11595464
|
Thermo Scientific™
3752-05-HR |
200 l, ohne Filter, nicht steril, Scharniergestell | 200 μl | Grün |
66.85 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11595484
|
Thermo Scientific™
3731-05-HR |
300 l, ohne Filter, steril, Scharniergestell | 300 μl | Orange |
78.20 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11515474
|
Thermo Scientific™
3732-05-HR |
300 l, ohne Filter, nicht steril, Scharniergestell | 300 μl | Orange |
66.20 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11555494
|
Thermo Scientific™
3781-05-HR |
1000 l, ohne Filter, steril, Scharniergestell | 1000 μl | Blau |
67.95 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11525474
|
Thermo Scientific™
3782-05-HR |
1000 l, ohne Filter, nicht steril, mit Scharniergestell | 1000 μl | Blau |
60.40 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Specifications
Ungefiltert | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
Naturfarben | |
Aufklappbares Gestell | |
SoftFit L |