Learn More
Fisherbrand™ Filterpapiere für Bodenanalysen, Sorte 43, geringer Magnesiumgehalt
Fisherbrand™ aschefreies Filterpapier für quantativen Analysen mit niedrigem Magnesiumgehalt, das zur Bestimmung der Spuren von Oligo-Elementen in der Bodenanalyse verwendet wird.
16.70 € - 89.55 €
Spezifikation
Beschreibung | Aschegehalt: < 0.008 % |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter |
Particle Retention | 5 bis 8 μm |
Porengröße | 5 bis 8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 63 s |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11770195
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Neutrale Scheibe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11707095
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Folded Disc |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Aschefreies Filterpapier wird aus 100 % Baumwolllinters hergestellt
- Da die quantitative Analyse hohe Reinheit erfordert, werden die Papiere mit Säure ausgewaschen und schließlich mit demineralisiertem Wasser gereinigt
Spezifikation
Aschegehalt: < 0.008 % | |
5 bis 8 μm | |
63 s | |
43 | |
0.16 mm |
Baumwoll-Linter | |
5 bis 8 μm | |
Bestimmung von Oligo-Elementen im Spurenbereich bei der Bodenanalyse | |
100/Packung |