Learn More
AMS Biotechnology™ BODENPROBENNAHME KOFFERSET 8,5CM
Artikelnummer. 11922305
Encompass
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
82,55 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11922305 82,55 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11922305
Marke: AMS Biotechnology™ 209.51
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Soil Sampling Kit
Enthält Regular, Sand Mud Auger, Rubber Coated Cross Handle, Soil Core Sampler, Slide Hammer, Three 4 FT Extensions, Plastic Liner, Plastic End Caps, Two Wrenches, And A Cleaning Brushes In A Rugged, Foam-Padded Hard-Sided AMS Deluxe Carrying Case With Handles An
Grifftyp Cross
Zur Verwendung mit (Anwendung) Soil Sampling
Gewicht (metrisch) 27.21 kg
Durchmesser (metrisch) 82,55 mm