Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Rührstäbe, massiv
Temperaturbeständig bis 280 °C (540 °F). Die PTFE-Rührstange hat einen festen PTFE-Kern. Diese Stäbe sind chemisch beständig, inert und leckfrei.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09450kg
Beschreibung
- Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
- Temperaturbeständig bis 280 °C (540 °F)
- Massive PTFE-Stange mit konischem Ende
- Kein Zerkratzen
Spezifikation
8 mm | |
Festes PTFE | |
2/Pckg. | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
10 g | |
Mischen verschiedener Chemikalien | |
Ja | |
100 mm |