Learn More
Solifenacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494157
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494157 50 mg -
16443776 25 mg 25 Milligramm
16408278 10 mg 10 Milligramm
16408006 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494157 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0034
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Solifenacin (YM905 free base) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Solifenacin (YM905 free base) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Solifenacin
CAS 242478-37-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H26N2O2
Menge 50 mg
Synonym YM905 free base
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (137.95 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O[C@@]1([H])C[N@]2CC[C@@H]1CC2)N3CCC4=CC=CC=C4[C@@H]3C5=CC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 362.46
Formelmasse 362.46
Reinheit (%) 99.6%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation